Drukuj
Rękawice spawalnicze odporne na ciepło, A500
Dostawca: Portwest
PRTWA500RERXLEA 53 PLN
PRTWA500RERXL
Rękawice spawalnicze odporne na ciepło, A500
Rękawice
14" cow split leather welding gauntlet with a one piece back and full cotton lining for comfort.
  • Maximum EN 407 burn behaviour resistance
  • Fully lined with soft and comfortable cotton
Ideal for welding and metal handling.
Certyfikaty: EN 388:2016 (3243X), EN 407 (413244), EN 12477 Type A, AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4, ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level A2