Drukuj
Rękawice ochronne do pił łańcuchowych, A290
Dostawca: Portwest
A290ORRL A290ORRXL
PRTWA290ORRLEA 1550 PLN
PRTWA290ORRL PRTWA290ORRXL
Rękawice ochronne do pił łańcuchowych, A290
Rękawice
Designed to offer maximum protection and comfort whilst performing chainsaw tasks.
  • Low linting construction for minimal contamination
  • Elasticated cuff for perfect fit
Materials: 60% full-grain leather, 25% polyester, 10% polyethylene, 5% elastic.
Protective material in the left glove only to EN381-7 Class 0,16 m/s.
Certyfikaty: EN 388:2016 (3123X), EN 381-7 Class 0, AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3; Cat. III