Drukuj
Dyfuzor do światła pierścieniowego, VisiLED, S40-75
Dostawca: Schott AG
VisiLED
SCOC400580EA 1680 PLN
SCOC400580
Dyfuzor do światła pierścieniowego, VisiLED, S40-75
Oświetlenie Lampy pierścieniowe
The diffusor for LED ring lights avoids reflections of LEDs for uniform illumination.
  • Diffusor with adapting thread (M110×1) to avoid reflections of LEDs
Designed for use only with VisiLED ringlight S40-75.
Informacje do zamówienia: VisiLED ringlight S40-75 and controller MC 750, MC 1100, or MC 1500 required.