Drukuj
Tetrahydrofuran ≥99.8% stabilised, AR®, Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: stabilised w BHT/Ionol 250 ppm
3705-45EA 4550 PLN
3705-45 3705-25
Tetrahydrofuran ≥99.8% stabilised, AR®, Macron Fine Chemicals™
Tetrahydrofuran
Uwaga: Preserve in tight and cool conditions.
Formuła: C₄H₈O
Temp. Wrzenia: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005356
Numer CAS: 109-99-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-726-8
Jednostka: 2056
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) ≥99,8
Water (KF) ≤0,03%
Titrable Acid (meq/g) ≤0,0005
Residue after Evaporation ≤0,03%
Stabiliser (BHT) ~250 ppm
For Laboratory, Research or Manufacturing Use