Drukuj
Stojak na probówki, 50 ml
Dostawca: WDF - Funke GmbH & Co. KG
2014-26-11 2014-26-13 2014-24-13 2014-25-11 2014-25-13
216-7240EA 0 PLN
216-7240 WCDF2014-26-13 WCDF2014-24-13 WCDF2014-25-11 WCDF2014-25-13
Stojak na probówki, 50 ml
Statywy do probówek Tube Racks
Racks for 50 ml test tubes.
5 mm space between holes.