Drukuj
Vialki snapowane, ND11, La-Pha-Pack
Dostawca: LA PHA PACK
11090627 11090645 11190933
548-3011EA 159 PLN
548-3011 548-3012 548-3120
Vialki snapowane, ND11, La-Pha-Pack
Vialki
Vialki perfekcyjnie nadają się do aparatów następujących producentów: Agilent, CTC, DANI, Dionex, Jasco, Shimadzu, Spark, Thermo Scientific, Varian, VWR®/Hitachi, Waters®, itp.
  • System vialka/zamknięcie jest zalecane tylko do HPLC
  • Uniwersalne zastosowanie vialek prawie dla wszystkich autosamplerów, nawet dla zrobotyzowanych
  • Mikro-wkłady mogą być dostarczone jako zamontowane w vialkach
  • Vialki mogą być zaciskane za pomocą standardowego 11 mm aluminiowego kapsla, ponieważ zatyczki snap mają taką samą wysokość jak kapsel
  • Szeroki otwór umożliwia łatwe napełnianie lepkimi materiałami