Drukuj
Zestawy testowe, testy kuwetowe do ChZT w wodzie słonej
Dostawca: Hach
LCK1814 LCK1914 LCK1714
705-1167EA 691 PLN
705-1167 705-1168 HACHLCK1714
Zestawy testowe, testy kuwetowe do ChZT w wodzie słonej
Zestawy do testów środowiskowych
Nadaje się do analiz ChZT w próbkach wody o wysokich stężeniach chlorków dochodzących do 20000 mg/L.
  • Precyzyjne i wiarygodne wyniki pomiarów
  • Maksymalne bezpieczeństwo dla użytkowników dzięki konfiguracji zamkniętej i niskiej ilości odczynników
  • Wygodne i bezbłędne dozowanie odczynników.
  • Etykieta z kodem kreskowym do natychmiastowego odczytu za pomocą fotometru
  • Rozróżnienie między testami a zakresami pomiarowymi za pomocą oznakowania barwnego
  • Nie wymagają skomplikowanego przygotowania próbek
Nałożone odczynniki dla maksimum bezpieczeństwa. Łatwe do użycia, z oceną fotometryczną, zapakowane w pudełka z kompletem wyposażenia.