Drukuj
VWR® Cyfrowa wyparka rotacyjna z wyświetlaczem LCD
Dostawca: VWR Collection
531-1365EA 17090 PLN
531-1365 531-1366 531-1367 531-1368 531-1377
VWR® Cyfrowa wyparka rotacyjna z wyświetlaczem LCD
Wyparki Wyparki rotacyjne
To niezbędne urządzenie do stosowania w laboratoriach chemicznych w celu wydajnego i delikatnego usuwania rozpuszczalników z próbek poprzez odparowanie. Oferuje doskonałe rozwiązanie do destylacji w szerokim zakresie zastosowań.
  • Cyfrowy wyświetlacz pokazuje zarówno prędkość obrotową, jak i temperaturę grzania, co pozwala na optymalną kontrolę wszystkich procesów destylacji
  • Automatyczny podnośnik silnikowy zwalnia kolbę do bezpiecznej pozycji w przypadku awarii zasilania
  • Łaźnia grzewcza o pojemności 5 l o szerokim zakresie temperatur (otoczenia do 180 °C). Tryb
  • ogrzewania woda/olej można zmienić tylko za pomocą przełącznika
  • Temperatura ochrony przed przegrzaniem przy 220 °C
  • Ochrona przed przypaleniem, urządzenie automatycznie wyłącza się w przypadku ogrzewania bez wody/oleju w łaźni grzewczej
  • Dostępne jest szkło z folią przeciwwybuchową
Wyparka rotacyjna cechuje się zakresem prędkości od 20 do 280 obr./min., pracą według regulatora czasowego dla obrotów w lewo/w prawo przy zaawansowanych procesach suszenia Dzięki powierzchni chłodzenia nawet 1700 cm² skraplacz cechuje się doskonałą wydajnością. Mechanizm wypychania umożliwia łatwe zdejmowanie kolb wyparnych. Pierścień uszczelniający PTFE z podwójną sprężyną zapewnia doskonałą szczelność połączenia, a dzięki komunikacji zdalnej możliwe jest sterowanie i przesył danych do komputera PC.
Informacje do zamówienia: Możliwość zamówienia pełnego, skonfigurowanego systemu zawierającego wyparkę, łaźnię grzewczą i zestaw szkła laboratoryjnego, a także osobno każdego z podzespołów. Akcesoria nie są dołączane, należy je zamawiać oddzielnie.