Drukuj
VWR® Cyfrowa wyparka rotacyjna z wyświetlaczem LED
Dostawca: VWR Collection
531-1369EA 8130 PLN
531-1369 531-1370 531-1372 531-1373 531-1374
VWR® Cyfrowa wyparka rotacyjna z wyświetlaczem LED
Wyparki Wyparki rotacyjne
To podstawowy przyrząd w laboratoriach chemicznych odpowiedni do odparowywania, destylacji i separacji chemikaliów. Może być używany jako wielofunkcyjny system w połączeniu z pompą próżniową, kontrolerem próżni i cyrkulatorem z chłodzeniem, zapewniając doskonałe rozwiązania do destylacji w wielu zastosowaniach laboratoryjnych.
  • Łaźnia grzewcza o pojemności 5 l z szerokim zakresem temperatur (otoczenia do 180 °C), niezależna regulacja temperatury pozwala na oddzielne użytkowanie. Tryb ogrzewania woda/ olej można zmienić tylko za pomocą przełącznika
  • Podnośnik ręczny połączony z podnośnikiem pomocniczym do precyzyjnego pozycjonowania szkła
  • Regulacja PID zapewnia wysoką dokładność temperatury przy ±1°C (woda)
  • Temperatura ochrony przed przegrzaniem przy 220 °C
  • Ochrona przed przegrzaniem, urządzenie automatycznie wyłącza się w przypadku ogrzewania bez wody/oleju w łaźni grzewczej
  • Zakres prędkości od 20 do 200 obr./min, interwał czasowy pracy w prawo i w lewo do procesu suszenia
  • Dostępne jest szkło powlekane
Wyparki są wyposażone w opatentowany skraplacz (powierzchnia chłodzenia 1200/1700 cm² wg wyboru), podwójną helikoidalną rurę skraplającą i specjalną konstrukcję centralnego łuku kołowego przyspieszającą przepływ cieczy dla poprawy skuteczności chłodzenia. Mechanizm wypychania umożliwia łatwą wymianę kolb wyparnych. Wyparki rotacyjne z wyświetlaczem LED mają regulowany kąt zanurzenia i pierścień uszczelniający PTFE z podwójną sprężyną gwarantujący doskonałą szczelność połączenia. Funkcja sterowania zdalnego umożliwia sterowanie i przesył danych do PC, a ponadto przedstawiane modele są kompatybilne z całą gamą szkła laboratoryjnego do wyparek VWR LCD.
Informacje do zamówienia: Możliwość zamówienia pełnego, skonfigurowanego systemu zawierającego urządzenie główne, łaźnię grzewczą i zestaw szkła laboratoryjnego, a także osobno każdego z podzespołów. Akcesoria nie są dołączane, należy je zamawiać oddzielnie.