Drukuj
azotan amonu 50 g/L in water matrix modifier solution, do atomowej spektrometrii absorpcyjnej, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
HONCE4604-50MLEA 1560 PLN
HONCE4604-50ML
azotan amonu 50 g/L in water matrix modifier solution, do atomowej spektrometrii absorpcyjnej, Fluka™
azotan amonu
Certified Reference Material, 50 g/L Ammonium nitrate in water.
Certyfikaty: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).
Formuła: NH₄NO₃
MW: 80,04 g/mol
Gęstość: 1,01 g/cm3
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011425
Numer CAS: 6484-52-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Matrix H₂O
Concentration NH₄NO₃ 50g/L
Quality ISO/IEC17025:2017(ANAB),ISO17034:2016(ANAB)
Form Solution
Density 1.01g/cm3