Drukuj
1,1,1,3,3,3-heksametylodisilazan 98, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hexamethyldisilazane
87078.150EA 123 PLN
87078.150 87078.230 87078.290
1,1,1,3,3,3-heksametylodisilazan 98, GPR RECTAPUR®
1,1,1,3,3,3-heksametylodisilazan
Formuła: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
MW: 161.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 126
Temp. topnienia: -82
Gęstość: 0.78 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 6
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008259
Numer CAS: 999-97-3
Numer WE (dawny EINECS): 213-668-5
Jednostka: 1992
ADR: 3 (6.1, 8) II
Klasyfikacja Merck : 13,04708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98
Density (20/4) 0.774 - 0.775