Drukuj
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph.Eur., ACS
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
85742.290EA 344 PLN
85742.290 85742.360 85742.460
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph.Eur., ACS
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat
Formuła: Na₃PO₄·12H₂O
Temp. topnienia: ∼75 °C
Gęstość: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149198
Numer CAS: 10101-89-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-509-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay                            98.0 - 102.0 %
Excess alkali (as NaOH) Max. 2.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insoluble matter Max. 100 ppm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Sulphate (SO₄) Max. 100 ppm
Iron (Fe)    Max. 10 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur./ACS Passes test