błękit bromotymolowy, ANALAR NORMAPUR® ACS
Dostawca: VWR Chemicals
85722.050EA
242
PLN
85722.050
85722.130
błękit bromotymolowy, ANALAR NORMAPUR® ACS
błękit bromotymolowy
Formuła:
C₂₇H₂₈Br₂O₅S |
Numer MDL:
MFCD00005872 Numer CAS: 76-59-5 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Clarity of solution | Passes test ACS |
Identification (UV/VIS) | Passes test |
Sensitivity | Passes test |
Visual transition interval | pH 5.8 - pH 7.6 |
Loss on drying (110°C) | Max. 3 % |
Absorption max. λ 1 max (buffer pH 5.8) | 430 - 435 nm |
Absorption max. λ 2 max (buffer pH 7.6) | 615 - 618 nm |
Sp.absorptiv.(λ1max;0.005g/l;pH5.8;dry) | 260 - 305 |
Sp.absorptiv.(λ2max;0.005g/l;pH7.6;dry) | 455 - 530 |