Drukuj
jodan (V) potasu solution 0.05 M (0.3 N), AVS TITRINORM
Dostawca: VWR Chemicals
86195.290EA 637 PLN
86195.290
jodan (V) potasu solution 0.05 M (0.3 N), AVS TITRINORM
jodan (V) potasu
Formuła: KlO₃
MW: 214 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011406
Numer CAS: 7758-05-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20 °C) 0.9980 – 1.0020