Drukuj
Podkładki pochłaniające, Allwik Universal
Dostawca: Brady
813789 813790
BRDY813789EA 617 PLN
BRDY813789 BRDY813790
Podkładki pochłaniające, Allwik Universal
Materiały do kontroli wycieków
These Allwik-Socs are used for absorbing leaks and spills around machines.
  • Absorbs a variety of industrial liquids including aggressive chemicals
  • Flexible design allows the soc to fit around any machine, corner or curve
  • Filled with universal meltblown polypropylene