Drukuj
Znacznik rurowy, woda
Dostawca: Brady
N003349 N005832 N005873 N006135 N006160 N006279
BRDYN003349EA 89.8 PLN
BRDYN003349 BRDYN005832 BRDYN005873 BRDYN006135 BRDYN006160 BRDYN006279
Znacznik rurowy, woda
Znaki
Individual markers on card with precut arrows, without pictogram.
  • Colour: White on green
  • Permanent acrylic
  • Pipe diameter: 20 to 49 mm