Drukuj
Ksylen EMPARTA® ACS zA
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dimetylobenzen
MQ200
1.08633.2500 1.08633.4000
1.08633.2500EA 759 PLN
1.08633.2500 1.08633.4000
Ksylen EMPARTA® ACS zA
Ksylen
Formuła: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 140
Temp. topnienia: –47 °C
Temp. Zapłonu: 26 °C
Numer MDL: MFCD00077264
Numer CAS: 1330-20-7
Jednostka: 1307
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM