Drukuj
Taśmy termotransferowe do drukarek, seria R6000
Dostawca: Brady
BRDY196509EA 863 PLN
BRDY196509 BRDY196507
Taśmy termotransferowe do drukarek, seria R6000
Taśmy do drukarek
High-density halogen-free ribbon with excellent solvent, high temperature and scratch resistance.