Drukuj
Sacharyna ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
87073.260EA 333 PLN
87073.260 87073.360
Sacharyna ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sacharyna
Formuła: C₇H₅NO₃S
Numer MDL: MFCD00005866
Numer CAS: 81-07-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-321-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Melting point 226 --> 230 °C