Drukuj
4-(Dimetyloamino)pirydyna ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Dimethylaminopyridine, DMAP, N,N-Dimethylpyridin-4-amine
87080.230EA 1270 PLN
87080.230 87080.180 87080.130
4-(Dimetyloamino)pirydyna ≥99%, GPR RECTAPUR®
4-(Dimetyloamino)pirydyna
Formuła: C₇H₁₀N₂
MW: 122.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 195 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 109…111 °C
Temp. Zapłonu: 124 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006418
Numer CAS: 1122-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 214-353-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Melting point 111 --> 114 °C