Drukuj
glikol polietylenowy 200, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: PEG 200, Ethylene glycol polymer average Mn 200
87081.290EA 177 PLN
87081.290 87081.320
glikol polietylenowy 200, GPR RECTAPUR®
glikol polietylenowy 200
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 200 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼250 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –55…–40 °C
Gęstość: 1.125 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01779596
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Density (20/4) 1.124 --> 1.126
Hydroxyl value 535 --> 590