Drukuj
Wagi analityczne, Entris® II advanced
Dostawca: Sartorius Balances
BCA124-1S BCA124I-1S BCA224-1S BCA224I-1S BCA324I-1S BCA64-1S BCA64I-1S BCA124I-1CEU BCA224I-1CEU BCA324I-1CEU BCA64I-1CEU
611-4844EA 16940 PLN
611-4844 611-4845 611-4852 611-4853 611-4858 611-4869 611-4870 611-4883 611-4891 611-4897 611-4909
Wagi analityczne, Entris® II advanced
Wagi
Entris® II Advanced analytical balances feature isoCAL, intuitive graphic touch display and 13 built-in applications. Highly accurate results are guaranteed via the monolithic weigh cell technology. High chemical resistance is ensured by using parts made from hard-wearing PBT, stainless steel and glass. Integrated protection systems increase reliability of weighing results: Three configurable levels determine valid weighing data and ensure only valid data is transferred to external devices.
  • Fast stabilisation time thanks to state-of-the-art weighing sensors
  • Best repeatability with rectangular weighing pan
  • Overload protection, rugged design, weighs up to a pre-set amount
  • Guaranteed reliability with the self-test '@start'
  • Choice of models with internal or external calibration
  • CalAudit Trail provides gapless documentation with automatic documentation of calibration processes, calibration trigger and date and time stamp
  • Hybrid screen gives excellent readability and use. Combines intuitive, wear resistant LED and touch technology provides an easy and clear structured user interface
  • Password protection ensures secure operation, avoids unintentional changes. User management controls access to balance settings
  • Built-in real time level support simplifies balance levelling
Models with 0,1 and 1 mg readability have a draft shield, this minimises weighing errors caused by electrostatically charged samples using specially coated glass parts. The weighing chamber gives the highest usable weighing chamber height easily accommodating even large containers, ensuring convenient access to the weighing pan. The sliding and top doors can be can easily be removed for cleaning. Models with 10 or 100 mg readability do not have draft shields.
Wybór modeli z kalibracją isoCAL (wewnętrzna kalibracja i regulacje) oznaczających precyzyjne wyniki ważenia. Optymalna dokładność i wygoda użytkowania dzięki zastosowaniu całkowicie zautomatyzowanej, okresowej kalibracji i regulacji z wewnętrznym pomiarem temperatury. Zapewnia działanie zgodną z (SOP) poprzez powiadamianie o wykroczenie skalibrowanej wartości poza normalny zakres. Wagę można łatwo dostosować za pomocą jednego kliknięcia na ekranie głównym do warunków w miejscu użytkowania. Wewnętrzny elektroniczny czujnik wypoziomowania monitoruje w sposób ciągły poprawne wypoziomowanie, informując o braku wypoziomowania i pomagając użytkownikowi w jego osiągnięciu.
Wygoda funkcji plug-and-play - automatyczne wykrywanie akcesoriów Sartorius (np. drukarka, drugi wyświetlacz). Funkcja bezpośredniej współpracy z PC pozwala podłączyć wagę do komputera w celu bezpośredniego przesyłania danych z ważenia do arkuszy kalkulacyjnych i dokumentów takich jak Microsoft® Excel czy Word.
Modele mają wbudowane aplikacje z funkcją wydruku danych zgodnego z GLP/GMP. Waga oferuje następujące funkcje: ważenie/dozowanie, liczenie, ważenie procentowe, mieszanie/suma łączna, składniki/sumowanie, ważenie dynamiczne, obliczenia/współczynnik wysokości opłaty, określenie gęstości, statystyki, rejestrowanie wartości szczytowej, ważenie kontrolne, konwersja jednostek masy, ważenie pod blatem dla większych próbek oraz inteligentny test pipetowania.
Entris® II Basic Advanced balances have 13 built-in applications with GLP / GMP compliant printout / data output. All models have 13 built-in languages for international operation: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Chinese, Japanese, Korean, Turkish, Hungarian and Polish. The series has data output for dynamic weighing applications and configurable time interval for data output plus an RS232 9-pin interface and RS232 port. Two USB Type C interfaces enable multiple connections to external devices, data can also be transferred to a USB stick. Entris II allows individualised printouts for up to six unique user profiles. These models also have an anti-theft lock.
Uwaga: Note: Models with suffix -CEU are verified version Europe (except France, where -CFR models are available).