Drukuj
Wagi precyzyjne, seria Entris II advanced
Dostawca: Sartorius Balances
BCA10201-1S BCA10201I-1S BCA1202-1S BCA1202I-1S BCA1203I-1S BCA12201-1S BCA12201I-1S BCA2201-1S BCA2201I-1S BCA2202-1S BCA2202I-1S BCA223-1S BCA223I-1S BCA3202-1S BCA3202I-1S BCA323-1S BCA323I-1S BCA4202-1S BCA4202I-1S BCA423-1S BCA423I-1S BCA5201-1S BCA5201I-1S BCA6202-1S BCA6202I-1S BCA623-1S BCA623I-1S BCA8201-1S BCA8201I-1S BCA822-1S BCA822I-1S BCA10201I-1CEU BCA1202I-1CEU BCA1203I-1CEU BCA12201I-1CEU BCA2201I-1CEU BCA2202I-1CEU BCA223I-1CEU BCA3202I-1CEU BCA323I-1CEU BCA4202I-1CEU BCA423I-1CEU BCA5201I-1CEU BCA6202I-1CEU BCA623I-1CEU BCA8201I-1CEU BCA822I-1CEU
611-4837EA 15940 PLN
611-4837 611-4838 611-4839 611-4840 611-4841 611-4842 611-4843 611-4846 611-4847 611-4848 611-4849 611-4850 611-4851 611-4854 611-4855 611-4856 611-4857 611-4859 611-4860 611-4861 611-4862 611-4863 611-4864 611-4865 611-4866 611-4867 611-4868 611-4871 611-4872 611-4873 611-4874 611-4875 611-4877 611-4879 611-4881 611-4885 611-4887 611-4889 611-4893 611-4895 611-4899 611-4901 611-4903 611-4905 611-4907 611-4911 611-4913
Wagi precyzyjne, seria Entris II advanced
Wagi
Entris® II Advanced precision balances feature isoCAL, intuitive graphic touch display and 13 built-in applications. Highly accurate results are guaranteed via the monolithic weigh cell technology. High chemical resistance is ensured by using parts made from hard wearing PBT, stainless steel and glass. Integrated protection systems increase reliability of weighing results: Three configurable levels determine valid weighing data and ensure only valid data is transferred to external devices.
  • Fast stabilisation time thanks to state-of-the-art weighing sensors
  • Best repeatability with rectangular weighing pan
  • Overload protection, rugged design, weighs up to a pre-set amount
  • Guaranteed reliability with the self-test '@start'
  • Choice of models with internal or external calibration
  • CalAudit Trail provides gapless documentation with automatic documentation of calibration processes, calibration trigger and date and time stamp
  • Hybrid screen gives excellent readability and use. Combines intuitive, wear resistant LED and touch technology provides an easy and clear structured user interface
  • Password protection ensures secure operation, avoids unintentional changes. User management controls access to balance settings
  • Built-in real time level support simplifies balance levelling
Modele z odczytem 0,1 i 1 mg mają osłonę przeciwwiatrową, która minimalizuje błędy ważenia spowodowane przez próbki naładowane elektrostatycznie przy użyciu specjalnie powlekanych części szklanych. W modelach do 620 g komora ważenia zapewnia najwyższą możliwą do wykorzystania wysokość komory ważenia, z łatwością mieszczącą nawet duże pojemniki, zapewniając wygodny dostęp do szalki. Drzwi przesuwne i górne można łatwo zdjąć do czyszczenia. Modele z odczytem 10 lub 100 mg nie są wyposażone w osłony przeciwwiatrowe.
Choice of models with isoCAL (internal calibration and adjustment) for accurate weighing results. Optimal accuracy and operating convenience using fully automated internal temperature and time-controlled calibration and adjustment feature. Assures (SOP) compliant operation with self-notification if calibration is outside the normal range. The balance easily adapts to the ambient conditions with just one click on the home screen. An internal electronic level sensor continuously monitors for proper levelling, alarm messaging when it is not levelled and interactive user guidance.
Wygoda 'Plug and Play' — automatycznie wykrywa akcesoria Sartorius (np. drukarka, drugi wyświetlacz). Prawdziwa funkcja 'PC direct' umożliwiająca łatwe podłączenie do komputera w celu przesyłania danych ważenia bezpośrednio do arkuszy kalkulacyjnych lub dokumentów, takich jak Microsoft® Excel lub Word.
Models have built-in applications with GLP/GMP compliant printout/data printout. Functions include: Weighing/dosing, counting, percentage weighing, mixing/net total, components/totalising, dynamic weighing, calculation/fee factor, density determination, statistics, peak hold, check weighing, mass unit conversion, under floor weighing for bigger samples and pipette smart test.
Entris® II Advanced balances have 13 built-in applications with GLP / GMP compliant printout / data output. All models have 13 built-in languages for international operation: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Chinese, Japanese, Korean, Turkish, Hungarian and Polish. The series has data output for dynamic weighing applications and configurable time interval for data output plus an RS232 9-pin interface and RS232 port. Two USB Type C interfaces enable multiple connections to external devices, data can also be transferred to a USB stick. Entris II allows individualised printouts for up to six unique user profiles. These models also have an anti-theft lock.
Uwaga:
Note: Models with suffix -CEU are verified balances with EC Type Approval Certificate (for EU except for France where -CFR models are available).