Drukuj
tert-Butyllithium ∼1.9M in pentane
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: t-Butyllithium
Packaged under Nitrogen in resealable AcroSeal® bottles
H36881.AE H36881.9Z
H36881.AEEA 733 PLN
H36881.AE H36881.9Z
tert-Butyllithium ∼1.9M in pentane
tert-Butyllithium
Formuła: C₄H₉Li
MW: 64.06 g/mol
Temp. Zapłonu: –49°C (–56°F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008795
Numer CAS: 594-19-4
Numer WE (dawny EINECS): 209-831-5
Jednostka: 3394
ADR: 4.2 I