Drukuj
Methyllithium 1.6M in diethyl ether
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Packaged under Nitrogen in resealable AcroSeal® bottles
H36516.9Z H36516.AE
H36516.9ZEA 1700 PLN
H36516.9Z H36516.AE
Methyllithium 1.6M in diethyl ether
Methyllithium
Formuła: CH₃Li
Temp. Zapłonu: –17°C (1°F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008253
Numer CAS: 917-54-4
Numer WE (dawny EINECS): 213-026-4
Jednostka: 3394
ADR: 4.2,I