Drukuj
Diethylzinc ∼15% (w/w) in hexane
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Packaged under Nitrogen in resealable AcroSeal® bottles
H37734.9Z H37734.AE
H37734.9ZEA 2390 PLN
H37734.9Z H37734.AE
Diethylzinc ∼15% (w/w) in hexane
Diethylzinc
Formuła: C₄H₁₀Zn
Temp. Zapłonu: –40°C (–40°F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009021
Numer CAS: 557-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-161-3
Jednostka: 3394
ADR: 4.2,I