Drukuj
Wodorek diizobutyloglinu 1.1M in cyclohexane
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Di-i-butylaluminum hydride, DIBAL-H
Packaged under Nitrogen in resealable AcroSeal® bottles
H37108.9Z H37108.AE
H37108.9ZEA 2850 PLN
H37108.9Z H37108.AE
Wodorek diizobutyloglinu 1.1M in cyclohexane
Wodorek diizobutyloglinu
Formuła: C₈H₁₉Al
Temp. Zapłonu: –18°C (0°F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008928
Numer CAS: 1191-15-7
Numer WE (dawny EINECS): 214-729-9
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,III