Drukuj
Drukarki etykiet z pakietem laboratoryjnym Brady Workstation, BBP™ 12
Dostawca: Brady
306866 306867
BRDY306866EA 4050 PLN
BRDY306866 BRDY306867
Drukarki etykiet z pakietem laboratoryjnym Brady Workstation, BBP™ 12
Drukarki specjalistyczne Label Printers
The Brady BBP® 12 label printers are compact, reliable, affordable entry level thermal transfer benchtop printer.
  • 300 dpi
  • Mono colour
  • Applications include asset identification, barcode printing, cable and wire identification, and laboratory identification
Ideal for customers requiring low volume printing on lots of different materials within the electrical, voice and datacom, LAB and specialized electronics markets. It allows you to print labels, tapes cable markers, sleeves and much more. The printer comes with the Brady Workstation Product and WireWięcej informacji o produkcie
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable
Wyświetlacz Colour LCD screen, 320×240 pixels
Zasilanie AC Adaptor, Lithium-Manganese Battery,110 - 240 V
Interfejs Ethernet; Serial; USB
Rozmiar etykiety 10 mm min. height
Pamięć
Internal: 128 MB (Flash), 64 MB (SDRAM), SD Flash memory card up to 32 GB
Zasilanie AC Adaptor, Lithium-Manganese Battery,110 - 240 V
Metoda drukowania Thermal transfer
Rozdzielczość 300 dpi
Oprogramowanie Compatible with Brady Workstation, Windows based driver for 3rd party software use
Obsługiwany system operacyjny Windows® 7/8/10
Zakres temperatury 5...40 °C (Operating )