1,3-Dimethyladamantane ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A19684.14
A19684.06
A19684.14EA
1080
PLN
A19684.14
A19684.06
1,3-Dimethyladamantane ≥98%
1,3-Dimethyladamantane
Purity: 98%
CAS No.: 702-79-4
Molecular Formula: C12H20
Formula Weight: 164.29
Flash Point: 52°(126°F)
Refractive Index: 1.4780
Boiling Point: 201°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00074755
Formuła:
C₁₂H₂₀ Temp. Wrzenia: 201 °C Temp. topnienia: –30 °C Gęstość: 0,902 Temp. Zapłonu: 52 °C (126 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00074755 Numer CAS: 702-79-4 Numer WE (dawny EINECS): 211-870-8 Jednostka: 3295 ADR: 3,III |