1,3,5-Triazyna ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L16911.03
L16911.06
L16911.14
L16911.03EA
396
PLN
L16911.03
L16911.06
L16911.14
1,3,5-Triazyna ≥97%
1,3,5-Triazyna
Purity: 97%
CAS No.: 290-87-9
Molecular Formula: C3H3N3
Formula Weight: 81.08
Melting Point: 77-83° dec.
Boiling Point: 114°
MDL No.: MFCD00006044
Formuła:
C₃H₃N₃ Temp. Wrzenia: 114 °C Gęstość: 1,380 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006044 Numer CAS: 290-87-9 Numer WE (dawny EINECS): 206-028-1 Jednostka: 2928 ADR: 6.1,II |