Drukuj
melamina do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08614.0100 8.08614.1000 8.08614.9025
8.08614.0100EA 100 PLN
8.08614.0100 8.08614.1000 8.08614.9025
melamina do syntezy, Sigma-Aldrich®
melamina
Formuła: C₃H₆N₆
Gęstość: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >280 °C
Numer MDL: MFCD00006055
Numer CAS: 108-78-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-615-4
Klasyfikacja Merck : 13,05834
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 3.2 g/l (20 °C)
Melting Point 354 °C (decomposition)
Molar Mass 126.12 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 354 °C (1013 hPa) (sublimed)
Vapor Pressure 66.65 hPa (315 °C)
Density 1.57 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 8 (32 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 600 °C
Synonyms Melamine
Hill Formula C3H6N6