melamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
A11295.0C
A11295.0E
A11295.36
A11295.0CEA
1730
PLN
A11295.0C
A11295.0E
A11295.36
melamina 99%
melamina
Purity: 99%
CAS No.: 108-78-1
Molecular Formula: C3H6N6
Formula Weight: 126.12
Melting Point: ca 350° dec.
Beilstein Reference: 124341
Merck Reference: 14,5811
MDL No.: MFCD00006055
Formuła:
C₃H₆N₆ Gęstość: 1,573 Temp. Zapłonu: >280 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006055 Numer CAS: 108-78-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-615-4 Klasyfikacja Merck : 14,5811 |