Drukuj
melamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
125350010 125350050 125351000 125350100
ACRO125350010EA 232 PLN
ACRO125350010 ACRO125350050 ACRO125351000 ACRO125350100
melamina 99%
melamina
Formuła: C₃H₆N₆
Gęstość: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: ≥ 280 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006055
Numer CAS: 108-78-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-615-4
Klasyfikacja Merck : 13,05834
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %