Drukuj
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
C95501-1KG C95501-250G C95501-5G
SIALC95501-1KGEA 778 PLN
SIALC95501-1KG SIALC95501-250G SIALC95501-5G
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazyna, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazyna
Formuła: C₃Cl₃N₃
Temp. Wrzenia: 190 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00006046
Numer CAS: 108-77-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-614-9
Jednostka: 2670
ADR: 8,II