2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 108-77-0
Molecular Formula: C3Cl3N3
Formula Weight: 184.41
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₃Cl₃N₃ Temp. Wrzenia: 192…194 °C Temp. topnienia: 145…149 °C Gęstość: 1,920 Temp. Zapłonu: >190 °C (374 °F) |
Numer MDL:
MFCD00006046 Numer CAS: 108-77-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-614-9 Jednostka: 2670 ADR: 8,II |