Drukuj
Kwas cyjanurowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1,3,5-Triazinetrion, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, 1,3,5-Triazinane-2,4,6-trione, Isocyanuric acid
MQ200
185809-25G 185809-100G
SIAL185809-25GEA 137 PLN
SIAL185809-25G SIAL185809-100G
Kwas cyjanurowy, Sigma-Aldrich®
Kwas cyjanurowy
Formuła: C₃H₃N₃O₃
MW: 129.08 g/mol
Gęstość: 2.5 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00082990
Numer CAS: 108-80-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-618-0
Klasyfikacja Merck : 13,02728