Drukuj
Kwas cyjanurowy zS, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1,3,5-Triazinetrion, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, 1,3,5-Triazinane-2,4,6-trione, Isocyanuric acid
MQ200
8.20358.0005 8.20358.0250 8.20358.1000 8.20358.9050
8.20358.0005EA 125 PLN
8.20358.0005 8.20358.0250 8.20358.1000 8.20358.9050
Kwas cyjanurowy zS, Sigma-Aldrich®
Kwas cyjanurowy
Formuła: C₃H₃N₃O₃
MW: 129.08 g/mol
Gęstość: 2.5 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00082990
Numer CAS: 108-80-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-618-0
Klasyfikacja Merck : 13,02728
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point 320 - 330 °C (decomposition)
Molar Mass 129.07 g/mol
Bulk Density 550 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.0001 Pa (25 °C)
Density 2.5 g/cm3 (20 °C)
pH 3.8 - 4.0 (H2O, 20 °C) (saturated solution)