Drukuj
Kwas cyjanurowy
Dostawca: Lovibond
511370BT 511371BT
LOVI511370BTEA 150 PLN
LOVI511370BT LOVI511371BT
Kwas cyjanurowy
Kwas cyjanurowy
Formuła: C₃H₃N₃O₃
Gęstość: 2,5 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00082990
Numer CAS: 108-80-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-618-0
Klasyfikacja Merck : 13,02728