Kwas cyjanurowy 99
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1,3,5-Triazinetrion, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, 1,3,5-Triazinane-2,4,6-trione, Isocyanuric acid
A15447.0B
A15447.22
A15447.30
A15447.0BEA
916
PLN
A15447.0B
A15447.22
A15447.30
Kwas cyjanurowy 99
Kwas cyjanurowy
Purity: 99%
CAS No.: 108-80-5
Molecular Formula: C3H3N3O3
Formula Weight: 129.08
Melting Point:
Formuła:
C₃H₃N₃O₃ MW: 129.08 g/mol Gęstość: 2.5 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00082990 Numer CAS: 108-80-5 Numer WE (dawny EINECS): 203-618-0 Klasyfikacja Merck : 13,02728 |