Drukuj
Kwas cyjanurowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
181020010 181020250 181022500
ACRO181020010EA 819 PLN
ACRO181020010 ACRO181020250 ACRO181022500
Kwas cyjanurowy 98%
Kwas cyjanurowy
Formuła: C₃H₃N₃O₃
Temp. topnienia: >360 °C
Gęstość: 2,5 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00082990
Numer CAS: 108-80-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-618-0
Klasyfikacja Merck : 13,02728
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
GC ≥95.0 %