2,3-Dimethylthiophene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H31641.03
H31641.06
H31641.03EA
653
PLN
H31641.03
H31641.06
2,3-Dimethylthiophene ≥97%
2,3-Dimethylthiophene
Purity: 97%
CAS No.: 632-16-6
Molecular Formula: C6H8S
Formula Weight: 112.19
Flash Point: 26° (79°F)
Boiling Point: 142°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00130081
Formuła:
C₆H₈S Temp. Wrzenia: 142 °C Temp. topnienia: –49 °C Gęstość: 1,0021 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 26 °C (79 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00130081 Numer CAS: 632-16-6 Numer WE (dawny EINECS): 211-170-2 ADR: 3,III |