Drukuj
Tetrahydrotiofen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: THT
M-Clarity™ quality level = MQ100
T15601-100G T15601-500G T15601-5G
SIALT15601-100GEA 159 PLN
SIALT15601-100G SIALT15601-500G SIALT15601-5G
Tetrahydrotiofen, Sigma-Aldrich®
Tetrahydrotiofen
Formuła: C₄H₈S
Temp. Wrzenia: 119 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –96 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00005476
Numer CAS: 110-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-728-9
Jednostka: 2412
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,09357