Drukuj
Sól litowa 1,1,1,3,3,3-heksametyldisilazanu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Lithiumbis(triméthylsilyl)amide, HMDS-Li, N-Lithiohexamethyldisilazane, HMDS lithium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
324620-10G 324620-250G 324620-50G
SIAL324620-10GEA 208 PLN
SIAL324620-10G SIAL324620-250G SIAL324620-50G
Sól litowa 1,1,1,3,3,3-heksametyldisilazanu, Sigma-Aldrich®
Sól litowa 1,1,1,3,3,3-heksametyldisilazanu
Formuła: C₆H₁₈LiNSi₂
MW: 167.33 g/mol
Temp. Wrzenia: 80…84 °C (0.01 mmHg)
Temp. topnienia: 105…107 °C
Gęstość: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008261
Numer CAS: 4039-32-1
Numer WE (dawny EINECS): 223-725-6
Jednostka: 3396
ADR: 4.3 II