1-Tlenek 4-pikoliny ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Methylpyridine 1-oxide, 4-Methylpyridine-N-oxide, 4-Methylpyridine-1-oxide, 4-Picoline N-oxide
A17330.14
A17330.22
A17330.14EA
355
PLN
A17330.14
A17330.22
1-Tlenek 4-pikoliny ≥98%
1-Tlenek 4-pikoliny
Purity: 98%
CAS No.: 1003-67-4
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Flash Point: 149°(300°F)
Melting Point: 182-185°
Boiling Point: 152°/11mm
Beilstein Reference: 106329
MDL No.: MFCD00006210
Formuła:
C₆H₇NO Temp. Wrzenia: 152 °C (11 mmHg) Temp. topnienia: 182…185 °C Gęstość: 1,01…1.02 g/cm³ (185 °C) Temp. Zapłonu: 149 °C (300 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006210 Numer CAS: 1003-67-4 Numer WE (dawny EINECS): 213-712-3 |