1-Tlenek 2-pikoliny ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L04488.14
L04488.22
L04488.36
L04488.14EA
229
PLN
L04488.14
L04488.22
L04488.36
1-Tlenek 2-pikoliny ≥98%
1-Tlenek 2-pikoliny
Purity: 98%
CAS No.: 931-19-1
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Flash Point: 143°(289°F)
Melting Point: 46-50°
Boiling Point: 122°/8mm
Beilstein Reference: 106916
MDL No.: MFCD00006199
Formuła:
C₆H₇NO Temp. Wrzenia: 122 °C (8 mmHg) Temp. topnienia: 46…50 °C Temp. Zapłonu: 143 °C (289 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006199 Numer CAS: 931-19-1 Numer WE (dawny EINECS): 213-230-3 |