4-Hydroksy-3-nitropirydyna 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Nitro-4-pyridon, 3-Nitro-4-pyridone, 3-Nitropyridin-4-ol, 3-Nitro-4-pyridinol
B20963.06
B20963.14
B20963.22
B20963.06EA
331
PLN
B20963.06
B20963.14
B20963.22
4-Hydroksy-3-nitropirydyna 95%
4-Hydroksy-3-nitropirydyna
Purity: 95%
CAS No.: 5435-54-1
Molecular Formula: C5H4N2O3
Formula Weight: 140.10
Melting Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 1072928
Formuła:
C₅H₄N₂O₃ MW: 140.10 g/mol Temp. topnienia: ∼ 280 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00128874 Numer CAS: 5435-54-1 |