Drukuj
3-Hydroxy-2-nitropyridine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Nitropyridin-3-ol, 2-Nitro-3-pyridinol
148100250 148101000
ACRO148100250EA 332 PLN
ACRO148100250 ACRO148101000
3-Hydroxy-2-nitropyridine 97%
3-Hydroxy-2-nitropyridine
Formuła: C₅H₄N₂O₃
Temp. topnienia: 67…72 °C
Numer MDL: MFCD00006258
Numer CAS: 15128-82-2
Numer WE (dawny EINECS): 239-191-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 72 °C
GC ≥96.0 %