Drukuj

2-Hydroxy-5-nitropyridine, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck

Synonim: 5-Nitro-2-pyridinol

M-Clarity™ quality level = MQ100

H48808-100G H48808-25G
SIALH48808-100GEA 812 PLN
SIALH48808-100G SIALH48808-25G
2-Hydroxy-5-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-5-nitropyridine
Formuła: C₅H₄N₂O₃
Temp. Wrzenia: 180…200 °C (0,2 mmHg)
Temp. topnienia: 191…192 °C
Numer MDL: MFCD00006276
Numer CAS: 5418-51-9
Numer WE (dawny EINECS): 226-525-7

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR