Drukuj
1-Tlenek 4-nitropirydyny 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Nitropyridine N-oxide
128920050 128920250 128921000
ACRO128920050EA 135 PLN
ACRO128920050 ACRO128920250 ACRO128921000
1-Tlenek 4-nitropirydyny 97%
1-Tlenek 4-nitropirydyny
Formuła: C₅H₄N₂O₃
Temp. Wrzenia: 397 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 159…164 °C
Gęstość: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006206
Numer CAS: 1124-33-0
Numer WE (dawny EINECS): 214-395-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 164 °C
HPLC ≥96.0 %