2-Methoxy-3-methylpyrazine ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L08067.06
L08067.14
L08067.06EA
414
PLN
L08067.06
L08067.14
2-Methoxy-3-methylpyrazine ≥99%
2-Methoxy-3-methylpyrazine
Purity: 99%
CAS No.: 2847-30-5
Molecular Formula: C6H8N2O
Formula Weight: 124.14
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.5065
Boiling Point: 159°
Beilstein Reference: 878809
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006127
Formuła:
C₆H₈N₂O Temp. Wrzenia: 159 °C Gęstość: 1,070 Temp. Zapłonu: 55 °C (131 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006127 Numer CAS: 2847-30-5 Numer WE (dawny EINECS): 220-651-6 ADR: 3,III |